Tlačiť
Florisil® for pesticide residue analysis
Dodávateľ: LGC Standards PROMOCHEM
SC-4182-B005 SC-4182-S020
PROOSC-4182-B005EA 292.02 EUR
PROOSC-4182-B005 PROOSC-4182-S020
Florisil® for pesticide residue analysis
Magnesium silicate
Vzorec: MgO₃Si
Číslo MDL: MFCD00078249
Číslo CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1