Tlačiť
Florisil® Chromatography, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Magnesium silicate, aktivní, Florisil
03286-100G-F 03286-500G-F
03286-100G-FEA 206.69 EUR
03286-100G-F 03286-500G-F
Florisil® Chromatography, Supelco®
Magnesium silicate
Vzorec: MgO₃Si
Mw: 100.38 g/mol
Číslo MDL: MFCD00078249
Číslo CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58d552e905e9b14e6fe1cb8ab8103a9b3e788b68&vid=58d552e905e9b14e6fe1cb8ab8103a9b3e788b68&prid=web&clid=SAPDAM