Tlačiť
Florisil® for chromatography
Dodávateľ: LGC Standards PROMOCHEM
SC-4179-B005 SC-4179-S020
PROOSC-4179-B005EA 339.35 EUR
PROOSC-4179-B005 PROOSC-4179-S020
Florisil® for chromatography
Magnesium silicate
Vzorec: MgO₃Si
Číslo MDL: MFCD00078249
Číslo CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1