Tlačiť
Magnesium silicate ≥99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Synonymá: FlorisilMagnesium silicate, aktivní
43807.30EA 0 EUR
43807.30 43807.18
Magnesium silicate ≥99% (metals basis)
Magnesium silicate
Vzorec: MgO₃Si
Mw: 100,38 g/mol
Teplota tavenia: 1910 °C
Hustota: 3,21
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00078249
Číslo CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1