Silikagel, Pore size: 70 Å ≥99.99%, spherical 5 µm APS for HPLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
45809.06
45809.14
45809.06EA
177.7
EUR
45809.06
45809.14
Silikagel, Pore size: 70 Å ≥99.99%, spherical 5 µm APS for HPLC
Silikagel
Purity: 99.99+%
CAS No.: 63231-67-4
Physical Form: S.A. 500m2/g, P.V. 0.95cc/g
Odour: Odourless
pH: 5.5-8
MDL No.: MFCD00011232
Vzorec:
SiO₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011232 Číslo CAS: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |