Tlačiť
Silikagel, Pore size: 60 Å ≥99.99%, spherical 10 µm APS for preparative chromatography
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
45819.06 45819.14
45819.06EA 69.8 EUR
45819.06 45819.14
Silikagel, Pore size: 60 Å ≥99.99%, spherical 10 µm APS for preparative chromatography
Silikagel
Purity: 99.99+% CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: S.A. 650m2/g, P.V. 1.00cc/g MDL No.: MFCD00011232
Vzorec: SiO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011232
Číslo CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4