Silikagel, Pore size: 260 Å ≥99.99%, spherical 3 µm APS for HPLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
45804.03
45804.06
45804.03EA
86.24
EUR
45804.03
45804.06
Silikagel, Pore size: 260 Å ≥99.99%, spherical 3 µm APS for HPLC
Silikagel
Purity: 99.99+%
CAS No.: 63231-67-4
Physical Form: S.A. 130m2/g, P.V. 0.90cc/g
MDL No.: MFCD00011232
Vzorec:
SiO₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011232 Číslo CAS: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |