Tlačiť
Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: NaDCC
35915-1KG 35915-250G 35915-50G
SIAL35915-1KGEA 0 EUR
SIAL35915-1KG SIAL35915-250G SIAL35915-50G
Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate, Sigma-Aldrich®
Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate
Vzorec: C₃Cl₂N₃NaO₃·2H₂O
Mw: 255.98
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149404
Číslo CAS: 51580-86-0
EINECS: 220-767-7
OSN: 3077
ADR: 9 III