Tlačiť
Natrium-troklosen 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Natrium-4,6-dichlor-1,3,5-triazin-2-olát
204110250 204115000 204110025
ACRO204110250EA 63.38 EUR
ACRO204110250 ACRO204115000 ACRO204110025
Natrium-troklosen 98%
Natrium-troklosen
Vzorec: C₃Cl₂N₃NaO₃
Teplota tavenia: 225 °C
Hustota: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006036
Číslo CAS: 2893-78-9
EINECS: 220-767-7
OSN: 2465
ADR: 5.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dry substance)