Natrium-troklosen, (max. 3% H₂O) 97% (dry weight)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Natrium-4,6-dichlor-1,3,5-triazin-2-olát
B23504.14
B23504.22
B23504.36
B23504.14EA
40.07
EUR
B23504.14
B23504.22
B23504.36
Natrium-troklosen, (max. 3% H₂O) 97% (dry weight)
Natrium-troklosen
Purity: 97%
CAS No.: 2893-78-9
Molecular Formula: C3Cl2N3NaO3
Formula Weight: 219.95
Odour: Chlorine-like
Melting Point: ca 250° dec.
Beilstein Reference: 4056155
UN No.: 2465
MDL No.: MFCD00006036
Vzorec:
C₃Cl₂N₃NaO₃ Teplota tavenia: ∼ 250 °C (rozkl.) Hustota: 0,96 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006036 Číslo CAS: 2893-78-9 EINECS: 220-767-7 OSN: 2465 ADR: 5.1,II |