Tlačiť
Natrium-troklosen, (max. 3% H₂O) 97% (dry weight)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Natrium-4,6-dichlor-1,3,5-triazin-2-olát
B23504.14 B23504.22 B23504.36
B23504.14EA 40.07 EUR
B23504.14 B23504.22 B23504.36
Natrium-troklosen, (max. 3% H₂O) 97% (dry weight)
Natrium-troklosen
Purity: 97% CAS No.: 2893-78-9 Molecular Formula: C3Cl2N3NaO3 Formula Weight: 219.95 Odour: Chlorine-like Melting Point: ca 250° dec. Beilstein Reference: 4056155 UN No.: 2465 MDL No.: MFCD00006036
Vzorec: C₃Cl₂N₃NaO₃
Teplota tavenia: ∼ 250 °C (rozkl.)
Hustota: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006036
Číslo CAS: 2893-78-9
EINECS: 220-767-7
OSN: 2465
ADR: 5.1,II