Tlačiť
Barium aluminate, tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
22642.22 22642.36
22642.22EA 86.52 EUR
22642.22 22642.36
Barium aluminate, tech.
Barium aluminate
CAS No.: 12004-04-5 Molecular Formula: BaAl2O4 (approximate formula) Formula Weight: 561.98 Physical Form: Powder Odour: Odourless UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00049716
Vzorec: Al₂BaO₄
Mw: 255.29
Teplota tavenia: 169.5…170 °C
Hustota: 4.04 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049716
Číslo CAS: 12004-04-5
EINECS: 234-445-9
OSN: 1564
ADR: 6.1 III