Tlačiť
X-Gal
Dodávateľ: Biotium
10011-1 10011-2 10011
10011-1EA 209.79 EUR
10011-1 10011-2 10011.
X-Gal
X-Gal
Vzorec: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Teplota tavenia: 237…239 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00005666
Číslo CAS: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8