Tlačiť
X-Gal, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B4252-100MG B4252-1G B4252-250MG B4252-2G B4252-500MG B4252-50MG B4252-5G
SIALB4252-100MGEA 167.27 EUR
SIALB4252-100MG SIALB4252-1G SIALB4252-250MG SIALB4252-2G SIALB4252-500MG SIALB4252-50MG SIALB4252-5G
X-Gal, Sigma-Aldrich®
X-Gal
Vzorec: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Teplota tavenia: 237…239 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00005666
Číslo CAS: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8