Tlačiť
X-Gal 99+% for molecular biology DNase-, RNase-, protease-free
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: BCIG, X-GAL, (2S,3R,4S,5R,6R)-2-((5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
327241000 327245000
ACRO327241000EA 96.54 EUR
ACRO327241000 ACRO327245000
X-Gal 99+% for molecular biology DNase-, RNase-, protease-free
X-Gal
Vzorec: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Mw: 408.63
Teplota tavenia: 230 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005666
Číslo CAS: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
TLC ≥99.0 %
Specific optical rotation -61° to -63° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O/DMF 1/1)
Dnase,Rnase,Protease activity none detected