5-Amino-1-naphthalenesulphonic acid tech. 90%, Technical Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
5-Aminonaphthalene-1-sulphonic acid, 5-Amino-α-naphthalenesulphonic acid
A11433.14
A11433.22
A11433.14EA
50.47
EUR
A11433.14
A11433.22
5-Amino-1-naphthalenesulphonic acid tech. 90%, Technical Grade
5-Amino-1-naphthalenesulphonic acid
Purity: 90%
CAS No.: 84-89-9
Molecular Formula: C10H9NO3S
Formula Weight: 223.25
Odour: Odourless
Melting Point:
Vzorec:
C₁₀H₉NO₃S Mw: 223.25 Teplota tavenia: >300 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014315 Číslo CAS: 84-89-9 EINECS: 201-571-0 Merck Index: 14,6404 |