Tlačiť
5-Amino-1-naphthalenesulphonic acid tech. 90%, Technical Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Aminonaphthalene-1-sulphonic acid, 5-Amino-α-naphthalenesulphonic acid
A11433.14 A11433.22
A11433.14EA 50.47 EUR
A11433.14 A11433.22
5-Amino-1-naphthalenesulphonic acid tech. 90%, Technical Grade
5-Amino-1-naphthalenesulphonic acid
Purity: 90% CAS No.: 84-89-9 Molecular Formula: C10H9NO3S Formula Weight: 223.25 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2214149 Merck Reference: 14,6404 MDL No.: MFCD00014315
Vzorec: C₁₀H₉NO₃S
Mw: 223.25
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014315
Číslo CAS: 84-89-9
EINECS: 201-571-0
Merck Index: 14,6404