Tlačiť
3-Amino-2-naphthoic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-2-naphthoic Acid
L19312.03 L19312.06
L19312.03EA 54.55 EUR
L19312.03 L19312.06
3-Amino-2-naphthoic acid 97%
3-Amino-2-naphthoic acid
Purity: 97% CAS No.: 5959-52-4 Molecular Formula: C11H9NO2 Formula Weight: 187.20 Melting Point: ca 210° dec. Beilstein Reference: 744099 Merck Reference: 14,452 MDL No.: MFCD00004115
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
Teplota varu: 383 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼ 210 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004115
Číslo CAS: 5959-52-4
EINECS: 227-726-2
Merck Index: 14,452