Tlačiť
3-Amino-2-naphthoic acid 85% tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-2-naphthoic Acid
104140050 104140250
ACRO104140050EA 137.18 EUR
ACRO104140050 ACRO104140250
3-Amino-2-naphthoic acid 85% tech.
3-Amino-2-naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
Teplota varu: 383 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 210 °C (rozkl.)
Číslo MDL: MFCD00004115
Číslo CAS: 5959-52-4
EINECS: 227-726-2
Merck Index: 13,00451
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to green Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥80 %
Titration with HClO4 ≥80 %