Tlačiť
Tetrazólium modř chlorid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Blue Tetrazolium, 3,3′-(3,3′-Dimethoxy[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)-bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium) dichloride, 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylene)bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium chloride), BTC, 3,3′-Dianisole-4,4′-bis(3,5-diphenyltetrazolium chloride), Blue Tetrazolium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
88190-1G 88190-25G 88190-5G
SIAL88190-1GEA 90.25 EUR
SIAL88190-1G SIAL88190-25G SIAL88190-5G
Tetrazólium modř chlorid, Sigma-Aldrich®
Tetrazólium modř chlorid
Vzorec: C₄₀H₃₂Cl₂N₈O₂
Teplota tavenia: 265…270 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040933
Číslo CAS: 1871-22-3
EINECS: 217-488-8
Merck Index: 12,09380