Tlačiť
Tetrazólium modř chlorid
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A12502.03 A12502.06 A12502.14
A12502.03EA 54.15 EUR
A12502.03 A12502.06 A12502.14
Tetrazólium modř chlorid
Tetrazólium modř chlorid
CAS No.: 1871-22-3 Molecular Formula: C40H32Cl2N8O2 Formula Weight: 727.66 Melting Point: ca 255° dec. Beilstein Reference: 3894077 Merck Reference: 14,9244 MDL No.: MFCD00040933
Vzorec: C₄₀H₃₂Cl₂N₈O₂
Teplota tavenia: ∼ 255 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040933
Číslo CAS: 1871-22-3
EINECS: 217-488-8
Merck Index: 14,9244