Tlačiť
Nitro modř tetrazolium
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Varování
Synonymá: 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
A1243.0001 A1243.0005
A1243.0001EA 151.01 EUR
A1243.0001 A1243.0005
Nitro modř tetrazolium
Nitro modř tetrazolium
Vzorec: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Mw: 817.65
Teplota tavenia: 200
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00012159
Číslo CAS: 298-83-9
EINECS: 206-067-4