Tlačiť
Nitro modř tetrazolium, Ultrapure
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
0329-1GEA 321.3 EUR
0329-1G 0329-500MG
Nitro modř tetrazolium, Ultrapure
Nitro modř tetrazolium
Vzorec: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Teplota tavenia: 200 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00012159
Číslo CAS: 298-83-9
EINECS: 206-067-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Em (Lambda Max, Methanol) >54000
Lambda Max (Methanol) 255 – 260 nm
Loss on Drying <10.0%
Solubility (1%, Water) Pass