Tlačiť
Nitro modř tetrazolium
Dodávateľ: Biotium
Varování
Synonymá: 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
10008-1 10008-2 10008
10008-1EA 263.14 EUR
10008-1 10008-2 10008.
Nitro modř tetrazolium
Nitro modř tetrazolium
Vzorec: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Teplota tavenia: 200 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00012159
Číslo CAS: 298-83-9
EINECS: 206-067-4