Tlačiť
Nitro modř tetrazolium ≥98.0% for molecular biology
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
438592XEA 152.03 EUR
438592X 438597T
Nitro modř tetrazolium ≥98.0% for molecular biology
Nitro modř tetrazolium
Vzorec: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Teplota tavenia: 200 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00012159
Číslo CAS: 298-83-9
EINECS: 206-067-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98.0 %
Appearance Yellow powder
IR Spectrum Passes test
Water Max. 5.0 %
Sulphated ash Max. 0.20 %
Absorptivity (256.6 nm) Passes test
Control by TLC Passes test