Tlačiť
Nitro modř tetrazolium, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
N6639-1G N6639-250MG N6639-50MG
SIALN6639-1GEA 210.59 EUR
SIALN6639-1G SIALN6639-250MG SIALN6639-50MG
Nitro modř tetrazolium, Sigma-Aldrich®
Nitro modř tetrazolium
Vzorec: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Teplota tavenia: 200 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00012159
Číslo CAS: 298-83-9
EINECS: 206-067-4