Tlačiť
Nitro modř tetrazolium tech. 90%, technická kvalita
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B23792.02 B23792.88
B23792.02EA 114.72 EUR
B23792.02 B23792.88
Nitro modř tetrazolium tech. 90%, technická kvalita
Nitro modř tetrazolium
Purity: 90% CAS No.: 298-83-9 Molecular Formula: C40H30Cl2N10O6 Formula Weight: 817.65 Melting Point: ca 190° dec. Beilstein Reference: 4115923
Vzorec: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Teplota tavenia: ∼ 190 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012159
Číslo CAS: 298-83-9
EINECS: 206-067-4