Tlačiť
Nitro modř tetrazolium 90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
415920010 415925000
ACRO415920010EA 284.8 EUR
ACRO415920010 ACRO415925000
Nitro modř tetrazolium 90%
Nitro modř tetrazolium
Vzorec: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Teplota tavenia: 189 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00012159
Číslo CAS: 298-83-9
EINECS: 206-067-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥88 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %