Tlačiť

2-Naphthoyl chloride, Sigma-Aldrich®

Dodávateľ: Merck

Synonymá: 2-Naphthoyl Chloride

M-Clarity™ quality level = MQ100

250260-10G 250260-50G
SIAL250260-10GEA 87.44 EUR
SIAL250260-10G SIAL250260-50G
2-Naphthoyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-Naphthoyl chloride
Vzorec: C₁₁H₇ClO
Teplota varu: 307 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 49…52 °C
Číslo MDL: MFCD00004093
Číslo CAS: 2243-83-6
EINECS: 218-822-5
OSN: 3261
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR