Tlačiť
N,N-Dimethyl-p-fenylendiamoniumsulfát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediammonium sulphate, N,N-Dimethylbenzene-1,4-diammonium sulphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
186384-100G 186384-25G
SIAL186384-100GEA 264.34 EUR
SIAL186384-100G SIAL186384-25G
N,N-Dimethyl-p-fenylendiamoniumsulfát, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethyl-p-fenylendiamoniumsulfát
Vzorec: C₈H₁₄N₂O₄S
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00012992
Číslo CAS: 536-47-0
EINECS: 208-636-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,II