Tlačiť
N,N-Dimethyl-p-fenylendiamoniumsulfát 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediammonium sulphate, N,N-Dimethylbenzene-1,4-diammonium sulphate
A14175.14 A14175.22 A14175.36
A14175.14EA 91.46 EUR
A14175.14 A14175.22 A14175.36
N,N-Dimethyl-p-fenylendiamoniumsulfát 98%
N,N-Dimethyl-p-fenylendiamoniumsulfát
Purity: 98% CAS No.: 536-47-0 Molecular Formula: C8H12N2.H2SO4 Formula Weight: 234.28 Odour: Odourless Melting Point: 200-205° dec. Beilstein Reference: 4612278 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00012992
Vzorec: C₈H₁₄N₂O₄S
Teplota tavenia: 200…205 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012992
Číslo CAS: 536-47-0
EINECS: 208-636-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,II