N,N-Dimethyl-p-fenylendiamoniumsulfát 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediammonium sulphate, N,N-Dimethylbenzene-1,4-diammonium sulphate
A14175.14
A14175.22
A14175.36
A14175.14EA
91.46
EUR
A14175.14
A14175.22
A14175.36
N,N-Dimethyl-p-fenylendiamoniumsulfát 98%
N,N-Dimethyl-p-fenylendiamoniumsulfát
Purity: 98%
CAS No.: 536-47-0
Molecular Formula: C8H12N2.H2SO4
Formula Weight: 234.28
Odour: Odourless
Melting Point: 200-205° dec.
Beilstein Reference: 4612278
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00012992
Vzorec:
C₈H₁₄N₂O₄S Teplota tavenia: 200…205 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012992 Číslo CAS: 536-47-0 EINECS: 208-636-2 OSN: 2811 ADR: 6.1,II |