Tlačiť
N,N-Dimethyl-1,3-phenylenediammonium dichloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N1,N1-Dimethylbenzene-1,3-diamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-1,3-phenylenediamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-m-phenylenediamine dihydrochloride
204340050 204340250
ACRO204340050EA 86.24 EUR
ACRO204340050 ACRO204340250
N,N-Dimethyl-1,3-phenylenediammonium dichloride 99%
N,N-Dimethyl-1,3-phenylenediammonium dichloride
Vzorec: C₈H₁₄Cl₂N₂
Teplota tavenia: 217 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012971
Číslo CAS: 3575-32-4
EINECS: 222-693-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige to grey to purple Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %