N,N-Dimethyl-1,3-phenylenediammonium dichloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L00403.06
L00403.14
L00403.06EA
93.46
EUR
L00403.06
L00403.14
N,N-Dimethyl-1,3-phenylenediammonium dichloride 99%
N,N-Dimethyl-1,3-phenylenediammonium dichloride
Purity: 99%
CAS No.: 3575-32-4
Molecular Formula: C8H12N2.2HCl
Formula Weight: 209.12
Melting Point: 216° dec.
Beilstein Reference: 3694384
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00012971
Vzorec:
C₈H₁₄Cl₂N₂ Teplota tavenia: 216 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012971 Číslo CAS: 3575-32-4 EINECS: 222-693-0 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |