Tlačiť
1,4-Dibutylbenzene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L16396.03 L16396.09
L16396.03EA 53.75 EUR
L16396.03 L16396.09
1,4-Dibutylbenzene ≥97%
1,4-Dibutylbenzene
Purity: 97+% CAS No.: 1571-86-4 Molecular Formula: C14H22 Formula Weight: 190.33 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4890 Melting Point: -31° Boiling Point: 227° Beilstein Reference: 1858055 MDL No.: MFCD01076591
Vzorec: C₁₄H₂₂
Teplota varu: 227 °C
Teplota tavenia: –31 °C
Hustota: 0,856
Teplota vzplanutia: 110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01076591
Číslo CAS: 1571-86-4