Copper (II) ethylenediamine complex 1 M in water
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Bis(ethylenediamine)copper dihydroxide, Cupriethylendiamine, Copper(II)-ethylenediame complex
258550010
258550025
ACRO258550010EA
194.67
EUR
ACRO258550010
ACRO258550025
Copper (II) ethylenediamine complex 1 M in water
Copper (II) ethylenediamine
Vzorec:
Cu(H₂NCH₂CH₂NH₂)₂(OH)₂ Mw: 217.76 Hustota: 1.1 g/cm³ Teplota vzplanutia: >110 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00274628 Číslo CAS: 14552-35-3 OSN: 1761 ADR: 8 II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Dark blue Solution |
Solubility | (1.3 g cellulose + 25ml water + 25ml CED complex): clear |
Ratio | (Ethylenediamine to copper) 1.90:1 to 2.10:1 |
Strength | 0.98 to 1.02 M (Copper molarity) |