Tlačiť
4-(Methylsulphonyl)benzyl bromide tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
357580025 357580100
ACRO357580025EA 133.98 EUR
ACRO357580025 ACRO357580100
4-(Methylsulphonyl)benzyl bromide tech.
4-(Methylsulphonyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₉BrO₂S
Teplota tavenia: 82…86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00185849
Číslo CAS: 53606-06-7
OSN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥60 %