Tlačiť
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: N'-(Ethylcarbonimidoyl)-N,N-dimethylpropane-1,3-diamine monohydrochloride, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide monohydrochloride, 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride, EDC hydrochloride, EDC, EDAC HCl, EDAC hydrochloride, 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, WSC HCl, EDC HCl
M-Clarity™ quality level = MQ300
E7750-100G E7750-100MG E7750-10G E7750-1G E7750-1KG E7750-25G E7750-5G E7750-5KG
SIALE7750-100GEA 2115.92 EUR
SIALE7750-100G SIALE7750-100MG SIALE7750-10G SIALE7750-1G SIALE7750-1KG SIALE7750-25G SIALE7750-5G SIALE7750-5KG
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride), Sigma-Aldrich®
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride)
Vzorec: C₈H₁₇N₃·HCl
Teplota tavenia: 112…113 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00012503
Číslo CAS: 25952-53-8
EINECS: 247-361-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25d8bf2864bcf21ffe6dcca6f22388d1fe427e22&vid=9080dd6b66a1622ef32a2da2138f85e44cc881b8&prid=web&clid=SAPDAM