Tlačiť
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride) 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N'-(Ethylcarbonimidoyl)-N,N-dimethylpropane-1,3-diamine monohydrochloride, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide monohydrochloride, 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride, EDC hydrochloride, EDC, EDAC HCl, EDAC hydrochloride, 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, WSC HCl, EDC HCl
171440010 171440100 171441000 171440500 171445000
ACRO171440010EA 46.93 EUR
ACRO171440010 ACRO171440100 ACRO171441000 ACRO171440500 ACRO171445000
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride) 98+%
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride)
Vzorec: C₈H₁₇N₃·HCl
Teplota tavenia: ∼ 113 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00012503
Číslo CAS: 25952-53-8
EINECS: 247-361-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25d8bf2864bcf21ffe6dcca6f22388d1fe427e22&vid=9080dd6b66a1622ef32a2da2138f85e44cc881b8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 116 °C
Titration Argentometric ≥98.0 %