Tlačiť
(4-Nitrophenyl)-β-D-glucopyranoside, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: p-Nitrophenyl-β-D-Glucopyranoside, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
M-Clarity™ quality level = MQ300
N7006-1G N7006-25G N7006-500MG N7006-5G
SIALN7006-1GEA 182.51 EUR
SIALN7006-1G SIALN7006-25G SIALN7006-500MG SIALN7006-5G
(4-Nitrophenyl)-β-D-glucopyranoside, Sigma-Aldrich®
(4-Nitrophenyl)-β-D-glucopyranoside
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₈
Číslo MDL: MFCD00006593
Číslo CAS: 2492-87-7
EINECS: 219-661-3