Tlačiť
(4-Nitrophenyl)-β-D-glucopyranoside 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: p-Nitrophenyl-β-D-Glucopyranoside, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
303110010 303110050 303110250
ACRO303110010EA 131.57 EUR
ACRO303110010 ACRO303110050 ACRO303110250
(4-Nitrophenyl)-β-D-glucopyranoside 99%
(4-Nitrophenyl)-β-D-glucopyranoside
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₈
Teplota tavenia: 165…168 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00006593
Číslo CAS: 2492-87-7
EINECS: 219-661-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Specific optical rotation -96° to -117° (20°C, 589 nm) (c=1, water)