Tlačiť
CD437 ≥98% (by HPLC), solid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C5865-25MG C5865-5MG
SIALC5865-25MGEA 792.22 EUR
SIALC5865-25MG SIALC5865-5MG
CD437 ≥98% (by HPLC), solid, Sigma-Aldrich®
CD437
CD437 is a retinoic acid receptor (RAR)γ-selective agonist, γ-selective retinoid; potent inducer of apoptosis.
Vzorec: C₂₇H₂₆O₃
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD03106506
Číslo CAS: 125316-60-1