Tlačiť
Kaolin, GPR RECTAPUR®, washed
Dodávateľ: VWR Chemicals
24928.290EA 42.12 EUR
24928.290 24928.321
Kaolin, GPR RECTAPUR®, washed
Kaolin
Vzorec: Al₂SiO₇·2H₂O
Teplota tavenia: 1760 °C
Hustota: 0,5 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00062311
Číslo CAS: 1332-58-7
EINECS: 310-194-1
Merck Index: 13,05300
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identity Passes Test
Substances soluble in HCl max. 1.0%
Pb (Lead) max. 0.001%
Loss on ignition (600°C) max. 15.0%
Water max. 1.5%