Tlačiť

Kyselina sírová 95.0-97.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent

Dodávateľ: VWR Collection

VWRS20700.360EA 0 EUR
VWRS20700.360 VWRS20700.420
Kyselina sírová 95.0-97.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98,08 g/mol
Teplota tavenia: 3 °C
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
ADR: 8,II

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR