Hexaamminecobalt trichloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
13769.14
13769.22
13769.14EA
100.28
EUR
13769.14
13769.22
Hexaamminecobalt trichloride ≥97%
Hexaamminecobalt trichloride
Purity: 97%
CAS No.: 10534-89-1
Molecular Formula: [Co(NH3)6]Cl3
Formula Weight: 267.48
Physical Form: Crystalline
Density: 1.71
Merck Reference: 14,4675
MDL No.: MFCD00036304
Vzorec:
H₁₈CoCl₃N₆ Hustota: 1,71 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00036304 Číslo CAS: 10534-89-1 EINECS: 234-103-9 Merck Index: 14,4675 |