Tlačiť
Hexaamminecobalt trichloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
481521-100G 481521-25G
SIAL481521-100GEA 269.15 EUR
SIAL481521-100G SIAL481521-25G
Hexaamminecobalt trichloride, Sigma-Aldrich®
Hexaamminecobalt trichloride
Vzorec: H₁₈CoCl₃N₆
Hustota: 1,702 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00036304
Číslo CAS: 10534-89-1
EINECS: 234-103-9
Merck Index: 12,04711