Tlačiť
Hexaamminecobalt trichloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
405310050 405310250 405311000
ACRO405310050EA 31.13 EUR
ACRO405310050 ACRO405310250 ACRO405311000
Hexaamminecobalt trichloride 99%
Hexaamminecobalt trichloride
Vzorec: H₁₈CoCl₃N₆
Teplota tavenia: 217 °C
Hustota: 1,702 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036304
Číslo CAS: 10534-89-1
EINECS: 234-103-9
Merck Index: 12,04711
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange to orange-brown Powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
Refractive index 1.4170 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %