Hexaamminecobalt trichloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15470.14
A15470.22
A15470.36
A15470.14EA
66.19
EUR
A15470.14
A15470.22
A15470.36
Hexaamminecobalt trichloride 99%
Hexaamminecobalt trichloride
Purity: 99%
CAS No.: 10534-89-1
Molecular Formula: H18Cl3CoN6
Formula Weight: 267.48
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,4675
MDL No.: MFCD00036304
Vzorec:
H₁₈CoCl₃N₆ Hustota: 1,71 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00036304 Číslo CAS: 10534-89-1 EINECS: 234-103-9 Merck Index: 14,4675 |