Kryštálová violeť 90+% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
22866.14
22866.22
22866.14EA
62.58
EUR
22866.14
22866.22
Kryštálová violeť 90+% ACS
Kryštálová violeť
Purity: 90+%
CAS No.: 548-62-9
Molecular Formula: C25H30ClN3
Formula Weight: 407.99
Physical Form: Powder
Melting Point: ca 215° dec.
Beilstein Reference: 4077708
Merck Reference: 14,4395
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011750
Vzorec:
C₂₅H₃₀ClN₃ Teplota tavenia: ∼ 215 °C (rozkl.) Hustota: 1,19 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011750 Číslo CAS: 548-62-9 EINECS: 208-953-6 OSN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,4395 |