Tlačiť
Kryštálová violeť, certified
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: CI 42555
405830250 405831000 405835000
ACRO405830250EA 46.47 EUR
ACRO405830250 ACRO405831000 ACRO405835000
Kryštálová violeť, certified
Kryštálová violeť
Vzorec: C₂₅H₃₀ClN₃
Mw: 407.99
Teplota tavenia: 173 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011750
Číslo CAS: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,04406
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥88 %
UV Lambda max 589 to 594 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 0.98 to 1.20
BSC Certification Passes