Tlačiť
Kryštálová violeť, pure indicator
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
212120250 212121000 212125000
ACRO212120250EA 48.13 EUR
ACRO212120250 ACRO212121000 ACRO212125000
Kryštálová violeť, pure indicator
Kryštálová violeť
Vzorec: C₂₅H₃₀ClN₃
Teplota tavenia: 173 °C (rozkl.)
Hustota: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011750
Číslo CAS: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04406
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Sensitivity (as indicator) Passes test