Tlačiť
Kryštálová violeť, pure, high purity biological stain
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: CI 42555
229641000 229645000
ACRO229641000EA 108.15 EUR
ACRO229641000 ACRO229645000
Kryštálová violeť, pure, high purity biological stain
Kryštálová violeť
Vzorec: C₂₅H₃₀ClN₃
Mw: 407.99
Teplota tavenia: 173 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011750
Číslo CAS: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,04406
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark green to green-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤9 % (110°C)
Sulfated ash ≤3 %
Titration ≥96.0 % (on dried substance)
Lead (Pb) ≤30 ppm
Zinc (Zn) Passes test
Insoluble matter (in ethanol) Passes test