Tlačiť
Kryštálová violeť, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: CI 42555
M-Clarity™ quality level = MQ200
G2039-100G G2039-25G
SIALG2039-100GEA 179.85 EUR
SIALG2039-100G SIALG2039-25G
Kryštálová violeť, Sigma-Aldrich®
Kryštálová violeť
Vzorec: C₂₅H₃₀ClN₃
Mw: 407.99
Teplota tavenia: 189…194 °C
Hustota: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011750
Číslo CAS: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,04406